Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564677_m1
          See other SLC34A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc34a1
          Gene Name:
          solute carrier family 34 (type II sodium/phosphate cotransporter), member 1
          Gene Aliases:
          NaPi-2, NaPi2A, Npt2, Slc17a2
          Chromosome Location:
          Chr.17: 9747766 - 9762739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564677_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc34a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013030.1 NP_037162.1 10 - 11 1222 67
          GenBank mRNA AB013455.1 - 1 - 2 743 67
          BC078876.1 - 10 - 11 1216 7109613 67
          L13257.1 - 10 - 11 1222 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001325.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc34a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          kidney development
          sodium ion transport
          phosphate ion transport
          response to nutrient
          glycoprotein metabolic process
          response to lead ion
          response to magnesium ion
          response to estradiol
          response to vitamin A
          response to potassium ion
          indole metabolic process
          response to drug
          response to peptide hormone
          sodium-dependent phosphate transport
          positive regulation of membrane potential
          response to cadmium ion
          response to mercury ion
          bone remodeling
          protein homooligomerization
          phosphate ion homeostasis
          response to growth hormone
          response to parathyroid hormone
          cellular response to metal ion
          cellular response to parathyroid hormone stimulus
          tricarboxylic acid metabolic process
          cellular response to staurosporine
          response to thyroid hormone
          dentinogenesis
          gentamycin metabolic process
          response to peptide
          arsenate ion transmembrane transport
          positive regulation of sodium-dependent phosphate transport
          positive regulation of phosphate transmembrane transport
          symporter activity
          sodium-dependent phosphate transmembrane transporter activity
          PDZ domain binding
          protein complex binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P002631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37348 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P002631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P002631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P002631 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P259047 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701828606 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701717265 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45694 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90246 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701717265 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701828606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797258 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009128.rn.1 TC1700001325.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797258 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22155570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366195 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68260 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline