Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564737_m1
          See other SLC6A4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc6a4
          Gene Name:
          solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63153656 - 63186439 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564737_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc6a4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013034.4 NP_037166.2 7 - 8 1307 79
          XM_008767950.1 XP_008766172.1 8 - 9 1363 79
          GenBank mRNA M79450.1 - 9 - 10 1431 79
          X63253.1 - 7 - 8 1315 79
          X63995.1 - 8 - 9 1360 79
          Y11024.1 - 7 - 8 1200 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003270.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc6a4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          serotonin transport
          brain development
          response to nutrient
          memory
          circadian rhythm
          locomotory behavior
          response to toxic substance
          response to organic substance
          positive regulation of gene expression
          monoamine transport
          thalamus development
          negative regulation of cerebellar granule cell precursor proliferation
          negative regulation of synaptic transmission, dopaminergic
          response to estradiol
          social behavior
          vasoconstriction
          response to drug
          sperm ejaculation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of organ growth
          brain morphogenesis
          protein oligomerization
          protein homooligomerization
          serotonin uptake
          transmembrane transport
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to organic substance
          cellular response to cGMP
          serotonin:sodium symporter activity
          protein binding
          monoamine transmembrane transporter activity
          serotonin transmembrane transporter activity
          myosin binding
          syntaxin-1 binding
          Rab GTPase binding
          cocaine binding
          protein homodimerization activity
          nitric-oxide synthase binding
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P477866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P477866 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P477866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P477866 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P477866 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P477871 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702212278 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701092371 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17299 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42199 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101663 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702212278 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701092371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745445 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745444 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10745438 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368348_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368348_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368348_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368348_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000029278.rn.1 TC1000003270.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368348_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368348_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745438 - -
          Rat Genome U34 Set X63253cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X63995_at - -
          Rat Genome U34 Set X63253cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X63995_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21559857 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355450 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68506 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline