Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564767_m1
          See other STXBP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stxbp1
          Gene Name:
          syntaxin binding protein 1
          Gene Aliases:
          ANC18HA, Munc18-1, NSEC1A, Sec1, Unc18-1, n-sec1, nSec1, rbSec1, rbSec1A, rbSec1B
          Chromosome Location:
          Chr.3: 11823779 - 11885487 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564767_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stxbp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013038.3 NP_037170.1 6 - 7 541 75
          XM_006233939.2 XP_006234001.1 6 - 7 611 75
          GenBank mRNA BC088850.1 - 6 - 7 541 7315868 75
          L26264.1 - 6 - 7 520 75
          U06069.1 - 6 - 7 452 75
          U21116.1 - 6 - 7 435 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002882.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stxbp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          platelet degranulation
          exocytosis
          vesicle docking involved in exocytosis
          neurotransmitter secretion
          neuromuscular synaptic transmission
          axon target recognition
          regulation of synaptic vesicle priming
          protein transport
          synaptic vesicle maturation
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of exocytosis
          positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          protein stabilization
          long term synaptic depression
          platelet aggregation
          protein localization to plasma membrane
          SNARE binding
          protein binding
          syntaxin-1 binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          syntaxin binding
          identical protein binding
          poly(A) RNA binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P079875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P472942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148379 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472942 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472942 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P472942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P079875 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P472942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8261 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86992 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6999 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64747 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97395 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3812 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844401 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844398 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844406 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844399 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844402 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10844390 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370840_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370519_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370519_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370840_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370518_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370518_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398330_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398330_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370519_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398330_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370840_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398330_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370518_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370840_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370518_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370519_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300022316.rn.1 TC0300002882.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370518_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370840_at - -
          Rat Expression Set 230 1370518_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370840_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370519_at - -
          Rat Expression Set 230 1398330_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370519_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398330_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844390 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102079_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102079_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21471075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359184 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51698 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline