Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564859_m1
          See other TMOD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmod1
          Gene Name:
          tropomodulin 1
          Gene Aliases:
          E-Tmod, Tmod
          Chromosome Location:
          Chr.5: 61635611 - 61712052 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564859_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmod1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013044.2 NP_037176.2 8 - 9 964 72
          GenBank mRNA BC072521.1 - 8 - 9 964 7105834 72
          U59241.1 - 7 - 8 920 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000582.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmod1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          muscle contraction
          actin filament organization
          adult locomotory behavior
          myofibril assembly
          skeletal muscle myosin thick filament assembly
          pointed-end actin filament capping
          tropomyosin binding
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P390995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114049 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P390995 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P390995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P390995 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P400379 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P390995 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55762 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74585 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86121 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29296 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10868817 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388718_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388718_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387370_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387370_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388718_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387370_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388718_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387370_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500003888.rn.1 TC0500000582.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500003890.rn.1 TC0500000582.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388718_at - -
          Rat Expression Set 230 1387370_at - -
          Rat Expression Set 230 1388718_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387370_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868817 - -
          Rat Genome U34 Set U59241_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104913_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21478848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373707 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70089 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline