Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564882_m1
          See other TRHR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trhr
          Gene Name:
          thyrotropin releasing hormone receptor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 83113641 - 83153520 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564882_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trhr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013047.3 NP_037179.1 2 - 3 1129 67
          XM_006241611.1 XP_006241673.1 2 - 3 1160 67
          GenBank mRNA S69160.1 - 1 - 2 790 67
          S69161.1 - 1 - 2 790 67
          X64630.1 - 2 - 3 1057 67
          X66726.1 - 2 - 3 1130 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001061.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trhr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of protein homodimerization activity
          thyrotropin-releasing hormone receptor activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P374733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28406 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P374733 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P374733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P374733 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P374733 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88129 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81200 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29666 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51840 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896398 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896399 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896394 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387682_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369751_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370736_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370736_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369751_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387682_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369751_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369751_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387682_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387682_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370736_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370736_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700007885.rn.1 TC0700001061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700007887.rn.1 TC0700001061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700007884.rn.1 TC0700001061.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370736_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1387682_at - -
          Rat Expression Set 230 1369751_at - -
          Rat Expression Set 230 1369751_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387682_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370736_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896394 - -
          Rat Genome U34 Set S69160_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D17469_at - -
          Rat Genome U34 Set S69161_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20799034 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353808 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50332 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline