Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564885_m1
          See other TTPA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ttpa
          Gene Name:
          tocopherol (alpha) transfer protein
          Gene Aliases:
          TTP
          Chromosome Location:
          Chr.5: 34007769 - 34029315 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564885_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ttpa
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013048.2 NP_037180.1 2 - 3 366 111
          XM_008763588.1 XP_008761810.1 4 - 5 373 111
          XM_008763589.1 XP_008761811.1 3 - 4 316 111

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000298.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ttpa

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          placenta development
          embryonic placenta development
          response to nutrient
          response to pH
          response to toxic substance
          developmental process
          vitamin E metabolic process
          intermembrane transport
          vitamin transport
          intracellular pH reduction
          negative regulation of cell death
          negative regulation of establishment of blood-brain barrier
          transporter activity
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
          vitamin E binding
          vitamin binding
          phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P242958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124102 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P242958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P242958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P242958 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P242958 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71779 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93105 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83020 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867815 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390795_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369435_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369435_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390795_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369435_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369435_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001851.rn.1 TC0500000298.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369435_at - -
          Rat Expression Set 230 1369435_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390795_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390795_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867815 - -
          Rat Genome U34 Set D16339_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029455_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21378067 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359577 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62555 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline