Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564890_m1
          See other TNFRSF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnfrsf4
          Gene Name:
          tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4
          Gene Aliases:
          Ox40, Txgp1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 173447784 - 173450474 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564890_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tnfrsf4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013049.1 NP_037181.1 4 - 5 440 60
          GenBank mRNA X17037.1 - 4 - 5 440 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002089.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tnfrsf4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response
          cellular defense response
          programmed cell death
          positive regulation of B cell proliferation
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          T cell proliferation
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          regulation of protein kinase activity
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of cytokine secretion
          positive regulation of immunoglobulin secretion
          negative regulation of activation-induced cell death of T cells
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          tumor necrosis factor-activated receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273748 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018907 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018907 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P552004 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700528584 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12912 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700528584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874829 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387621_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387621_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387621_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387621_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016080.rn.1 TC0500002089.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387621_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387621_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874829 - -
          Rat Genome U34 Set X17037cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21374705 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373398 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68405 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline