Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564957_m1
          See other SI GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Si
          Gene Name:
          sucrase-isomaltase (alpha-glucosidase)
          Gene Aliases:
          SUCIMAL
          Chromosome Location:
          Chr.2: 170220794 - 170301348 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564957_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Si
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013061.1 NP_037193.1 28 - 29 3474 110
          GenBank mRNA L25926.1 - 28 - 29 3474 110
          X15546.1 - 10 - 11 1242 110

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003865.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Si

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glucosidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          aging
          response to nutrient
          response to sucrose
          response to fructose
          response to insulin
          response to vitamin A
          response to starvation
          response to glucocorticoid
          hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
          beta-fructofuranosidase activity
          oligo-1,6-glucosidase activity
          sucrose alpha-glucosidase activity
          protein binding
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P123216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55205 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P123216 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P123216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P123216 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P285838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47727 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84781 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103149 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25976 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10823621 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387539_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387539_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387539_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387539_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025886.rn.1 TC0200003865.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025887.rn.1 TC0200003865.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025885.rn.1 TC0200003865.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387539_at - -
          Rat Expression Set 230 1387539_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823621 - -
          Rat Genome U34 Set X15546cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M62889_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L25926_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20915914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372379 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline