Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565062_m1
          See other CD74 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd74
          Gene Name:
          Cd74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain
          Gene Aliases:
          INVG34
          Chromosome Location:
          Chr.18: 56071420 - 56080851 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565062_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd74
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013069.2 NP_037201.1 1 - 2 172 68
          XM_006254761.2 XP_006254823.1 1 - 2 230 68
          GenBank mRNA BC059152.1 - 1 - 2 153 6890709 68
          CB696567.1 - 1 - 2 182 68
          FQ219430.1 - 1 - 2 155 68
          FQ225098.1 - 1 - 2 147 68
          FQ227357.1 - 1 - 2 149 68
          FQ227455.1 - 1 - 2 152 68
          FQ227561.1 - 1 - 2 154 68
          FQ228116.1 - 1 - 2 155 68
          FQ231756.1 - 1 - 2 156 68
          FQ232412.1 - 1 - 2 197 68
          FQ232423.1 - 1 - 2 186 68
          FQ232867.1 - 1 - 2 156 68
          FQ232996.1 - 1 - 2 149 68
          FQ233568.1 - 1 - 2 155 68
          FQ233706.1 - 1 - 2 155 68
          FQ234457.1 - 1 - 2 158 68
          X13044.1 - 1 - 2 128 68
          X14254.1 - 1 - 2 136 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000616.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd74

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          prostaglandin biosynthetic process
          positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation
          negative regulation of peptide secretion
          positive regulation of type 2 immune response
          negative regulation of mature B cell apoptotic process
          protein complex assembly
          intracellular protein transport
          defense response
          signal transduction
          cell proliferation
          immunoglobulin mediated immune response
          cytokine-mediated signaling pathway
          antigen processing and presentation
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II
          positive regulation of B cell proliferation
          macrophage migration inhibitory factor signaling pathway
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive thymic T cell selection
          negative thymic T cell selection
          negative regulation of T cell differentiation
          positive regulation of T cell differentiation
          positive regulation of fibroblast proliferation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          chaperone mediated protein folding requiring cofactor
          positive regulation of macrophage cytokine production
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production
          beta-amyloid binding
          cytokine receptor activity
          cytokine binding
          MHC class II protein complex binding
          macrophage migration inhibitory factor binding
          MHC class II protein binding
          MHC class II protein binding, via antigen binding groove
          protein binding involved in protein folding
          nitric-oxide synthase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P549494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96642 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549494 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P549494 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549494 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700542793 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702147295 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88541 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700542793 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702147295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10802013 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367679_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367679_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367679_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367679_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004479.rn.1 TC1800000616.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004481.rn.1 TC1800000616.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004483.rn.1 TC1800000616.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004480.rn.1 TC1800000616.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367679_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367679_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802013 - -
          Rat Genome U34 Set X13044_at - -
          Rat Genome U34 Set X14254cds_g_at - -
          Rat Genome U34 Set X14254cds_at - -
          Rat Genome U34 Set X13044_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105172_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105172_r_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21537743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373953 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66384 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline