Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565250_m1
          See other HSPA5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspa5
          Gene Name:
          heat shock protein 5
          Gene Aliases:
          BIP, GRP78
          Chromosome Location:
          Chr.3: 13838304 - 13842763 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565250_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspa5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013083.2 NP_037215.1 8 - 9 1580 100
          GenBank mRNA BC062017.1 - 8 - 9 1540 5621611 100
          FQ232006.1 - 1 - 2 88 100
          M14050.1 - 7 - 8 1456 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000287.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspa5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ER overload response
          activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response
          cerebellum structural organization
          cerebellar Purkinje cell layer development
          substantia nigra development
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          positive regulation of protein ubiquitination
          response to endoplasmic reticulum stress
          maintenance of protein localization in endoplasmic reticulum
          cellular response to glucose starvation
          negative regulation of apoptotic process
          proteolysis involved in cellular protein catabolic process
          cellular response to antibiotic
          cellular response to interleukin-4
          toxin transport
          glycoprotein binding
          protein binding
          ATP binding
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ribosome binding
          unfolded protein binding
          misfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1054213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258561 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1054213 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1054213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1054213 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1054213 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700144646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 218 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700144646 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10835692 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370283_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370283_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370283_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370283_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003258.rn.1 TC0300000287.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003261.rn.1 TC0300000287.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370283_at - -
          Rat Expression Set 230 1370283_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835692 - -
          Rat Genome U34 Set S63521_i_at - -
          Rat Genome U34 Set S63521_r_at - -
          Rat Genome U34 Set M14050_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M14050_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20728675 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351240 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56027 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline