Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565604_m1
          See other RASA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rasa1
          Gene Name:
          RAS p21 protein activator (GTPase activating protein) 1
          Gene Aliases:
          GAPX, Rasa
          Chromosome Location:
          Chr.2: 13617021 - 13696531 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565604_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Rasa1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013135.1 NP_037267.1 11 - 12 1587 114

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002554.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rasa1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic cytokinesis
          vasculogenesis
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          cell adhesion
          negative regulation of cell adhesion
          signal transduction
          actin cytoskeleton organization
          regulation of actin filament polymerization
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          blood vessel morphogenesis
          glycoprotein binding
          GTPase activator activity
          receptor binding
          protein binding
          GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P230712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174826 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P230712 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P230712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P230712 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P230712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56781 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1061 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35431 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2822 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10820245 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370085_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393173_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381857_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393173_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381857_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370085_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370085_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370085_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200017827.rn.1 TC0200002554.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200017828.rn.1 TC0200002554.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370085_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370085_at - -
          Rat Expression Set 230 1381857_at - -
          Rat Expression Set 230 1381857_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393173_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393173_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820245 - -
          Rat Genome U34 Set L13151cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059762_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963157_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21508743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351158 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61852 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline