Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565716_m1
          See other GNAI1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnai1
          Gene Name:
          guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 1
          Gene Aliases:
          BPGTPB
          Chromosome Location:
          Chr.4: 13405136 - 13486866 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565716_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gnai1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013145.1 NP_037277.1 7 - 8 1094 66
          GenBank mRNA DQ120469.1 - 7 - 8 968 66
          DQ120470.1 - 7 - 8 968 66
          M17527.1 - 7 - 8 1094 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000189.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gnai1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          metabolic process
          negative regulation of synaptic transmission
          cell division
          GTPase activity
          signal transducer activity
          protein binding
          GTP binding
          GDP binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          G-protein coupled serotonin receptor binding
          GTPase activating protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75439 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11734 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11734 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11734 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700643444 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 411 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12701 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43457 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700643444 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10853229 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387505_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372104_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372104_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387505_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387505_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387505_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001431.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001426.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001416.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001421.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001425.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001428.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001417.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001415.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001424.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001433.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001430.rn.1 TC0400000189.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387505_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387505_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853229 - -
          Rat Genome U34 Set M17527_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21408905 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351156 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50584 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline