Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565874_m1
          See other UCP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ucp3
          Gene Name:
          uncoupling protein 3 (mitochondrial, proton carrier)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 165482912 - 165495895 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565874_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ucp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013167.2 NP_037299.1 4 - 5 657 80
          GenBank mRNA AB006614.1 - 3 - 4 529 80
          AF030163.1 - 3 - 4 544 80
          AF035943.1 - 3 - 4 540 80
          BC072546.1 - 4 - 5 657 7105743 80
          U92069.1 - 4 - 5 664 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002141.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ucp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to superoxide
          response to hypoxia
          fatty acid metabolic process
          mitochondrial transport
          aging
          response to nutrient
          response to cold
          response to activity
          proton transport
          response to insulin
          cellular response to hormone stimulus
          response to steroid hormone
          response to glucocorticoid
          transmembrane transport
          hydrogen ion transmembrane transport
          hydrogen ion transmembrane transporter activity
          oxidative phosphorylation uncoupler activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P160824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175654 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P160824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P160824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P160824 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P289183 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700916367 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46064 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700916367 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709087 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10709083 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387681_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382958_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382958_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387681_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387681_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382958_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382958_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387681_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100016522.rn.1 TC0100002141.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387681_at - -
          Rat Expression Set 230 1387681_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382958_at - -
          Rat Expression Set 230 1382958_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709083 - -
          Rat Genome U34 Set AF030163_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF035943_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21498638 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352235 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48924 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Early postnatal oestradiol exposure causes insulin resistance and signs of inflammation in circulation and skeletal muscle.
          Authors
          Alexanderson C, Eriksson E, Stener-Victorin E, Lonn M, Holmang A
          Journal
          J Endocrinol - Page No 49 (Wed Apr 01 00:00:00 EDT 2009)
          Volume (Year)
          201 (2009)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline