Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566296_m1
          See other AK3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ak3
          Gene Name:
          adenylate kinase 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 247144486 - 247169690 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566296_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ak3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013218.1 NP_037350.1 2 - 3 321 77
          GenBank mRNA BC064656.1 - 2 - 3 323 5621289 77
          D13062.1 - 2 - 3 321 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007510.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ak3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          ADP biosynthetic process
          AMP phosphorylation
          muscle organ development
          cerebellum development
          olfactory bulb development
          response to starvation
          AMP metabolic process
          ATP metabolic process
          GTP metabolic process
          ITP metabolic process
          UTP metabolic process
          dATP metabolic process
          nucleotide phosphorylation
          protein homooligomerization
          adenylate kinase activity
          ATP binding
          GTP binding
          identical protein binding
          nucleoside triphosphate adenylate kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P264211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26234 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P264211 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P264211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P264211 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P264208 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P264211 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700372259 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51272 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15118 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3801 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700372259 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729590 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388558_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377160_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368095_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368095_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388558_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383733_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383733_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377160_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368095_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383733_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383733_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368095_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100060483.rn.1 TC0100007510.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368095_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388558_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388558_at - -
          Rat Expression Set 230 1368095_at - -
          Rat Expression Set 230 1383733_at - -
          Rat Expression Set 230 1383733_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729590 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176052_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171802_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22258121 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353633 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61494 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline