Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566329_m1
          See other ANKRD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ankrd1
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 1
          Gene Aliases:
          Alrp, Carp, Crap, MARP
          Chromosome Location:
          Chr.1: 254726985 - 254745683 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566329_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ankrd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013220.1 NP_037352.1 8 - 9 906 62
          XM_008760363.1 XP_008758585.1 9 - 10 966 62
          GenBank mRNA BC072699.1 - 8 - 9 898 7105899 62
          L81174.1 - 8 - 9 856 62
          U50736.1 - 8 - 9 906 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007619.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ankrd1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of neuron projection development
          cellular response to drug
          skeletal muscle cell differentiation
          response to muscle stretch
          muscle cell differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of protein secretion
          cardiac muscle tissue morphogenesis
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to organic cyclic compound
          cellular response to hypoxia
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          negative regulation of DNA biosynthetic process
          RNA polymerase II transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          p53 binding
          DNA binding
          transcription cofactor activity
          transcription corepressor activity
          transcription factor binding
          titin binding
          histone deacetylase binding
          R-SMAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P284753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111941 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P284753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P284753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P284753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P284753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96816 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729834 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391753_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367664_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394747_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367664_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391753_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367665_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367665_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394747_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367665_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394747_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367664_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394747_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367665_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367664_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061141.rn.1 TC0100007619.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061142.rn.1 TC0100007619.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367665_at - -
          Rat Expression Set 230 1367664_at - -
          Rat Expression Set 230 1367665_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367664_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394747_at - -
          Rat Expression Set 230 1394747_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729834 - -
          Rat Genome U34 Set U50736_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20824132 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360661 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58079 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline