Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566390_m1
          See other ACADM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acadm
          Gene Name:
          acyl-CoA dehydrogenase, C-4 to C-12 straight chain
          Gene Aliases:
          MCAD
          Chromosome Location:
          Chr.2: 260124418 - 260148589 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566390_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acadm
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016986.2 NP_058682.2 2 - 3 228 73
          GenBank mRNA CK359511.1 - 2 - 3 143 73
          J02791.1 - 2 - 3 143 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004932.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acadm

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          glycogen biosynthetic process
          organic acid metabolic process
          regulation of gluconeogenesis
          fatty acid beta-oxidation
          heart development
          response to nutrient
          response to cold
          carnitine metabolic process
          response to hormone
          post-embryonic development
          carnitine metabolic process, CoA-linked
          fatty acid beta-oxidation using acyl-CoA dehydrogenase
          response to drug
          response to starvation
          carnitine biosynthetic process
          response to copper ion
          protein homotetramerization
          response to glucocorticoid
          medium-chain fatty acid metabolic process
          medium-chain fatty acid catabolic process
          cardiac muscle cell differentiation
          oxidation-reduction process
          fatty-acyl-CoA binding
          acyl-CoA dehydrogenase activity
          isomerase activity
          identical protein binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          medium-chain-acyl-CoA dehydrogenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P540774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P540774 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P540774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P540774 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P540774 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702410484 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701935714 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14916 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26999 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80514 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48275 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702410484 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701935714 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827454 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367702_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367702_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367702_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367702_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200034133.rn.1 TC0200004932.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367702_at - -
          Rat Expression Set 230 1367702_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827454 - -
          Rat Genome U34 Set J02791_at - -
          Rat Genome U34 Set J02791_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21286513 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362897 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63879 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline