Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566440_m1
          See other ADD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Add1
          Gene Name:
          adducin 1 (alpha)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 81367466 - 81426610 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566440_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Add1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016990.2 NP_058686.2 13 - 14 1826 70
          XM_006251159.1 XP_006251221.1 15 - 16 2078 70
          XM_006251160.1 XP_006251222.1 13 - 14 2033 70
          XM_006251161.1 XP_006251223.1 14 - 15 2033 70
          XM_006251164.2 XP_006251226.1 13 - 14 2033 70
          XM_006251165.2 XP_006251227.1 13 - 14 2033 70
          XM_006251166.2 XP_006251228.1 13 - 14 2033 70
          XM_006251167.2 XP_006251229.1 14 - 15 2033 70
          XM_006251168.2 XP_006251230.1 13 - 14 1940 70
          XM_006251169.2 XP_006251231.1 13 - 14 1940 70
          XM_008770249.1 XP_008768471.1 15 - 16 2078 70
          XM_008770250.1 XP_008768472.1 15 - 16 2078 70
          GenBank mRNA BC107657.1 - 13 - 14 1826 7935564 70
          X83715.1 - 4 - 5 491 70
          Z49081.1 - 12 - 13 1765 70
          Z49082.1 - 12 - 13 1765 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002088.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Add1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor actin binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          in utero embryonic development
          ion transport
          cell volume homeostasis
          cytoskeleton organization
          hemoglobin metabolic process
          erythrocyte differentiation
          negative regulation of actin filament polymerization
          positive regulation of protein binding
          multicellular organism growth
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of endocytosis
          homeostasis of number of cells within a tissue
          barbed-end actin filament capping
          actin filament bundle assembly
          cellular response to retinoic acid
          structural molecule activity
          protein binding
          calmodulin binding
          transcription factor binding
          spectrin binding
          T cell receptor binding
          protein homodimerization activity
          poly(A) RNA binding
          protein heterodimerization activity
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P902209 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P020228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123946 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P902209 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P902209 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P902209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P020228 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P902209 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11763 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701620910 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36982 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37237 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59897 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65776 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700546617 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701620910 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10777658 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388487_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370121_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370121_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388487_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370121_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388487_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388487_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370121_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014968.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014970.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014977.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014969.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014972.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400014971.rn.1 TC1400002088.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370121_at - -
          Rat Expression Set 230 1370121_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388487_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388487_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777658 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891812_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891812_at - -
          Rat Genome U34 Set X83715_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946551_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21996173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361504 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62457 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline