Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566655_m1
          See other GUSB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gusb
          Gene Name:
          glucuronidase, beta
          Gene Aliases:
          Ac2-223, Gus-s
          Chromosome Location:
          Chr.12: 30202066 - 30215583 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566655_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gusb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017015.2 NP_058711.2 8 - 9 1416 63
          GenBank mRNA M13962.1 - 8 - 9 1386 63
          Y00717.1 - 8 - 9 1342 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000515.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Endogenous Controls Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Chemokine Panel Rat Inflammation Rat Phosphodiesterase Rat Endogenous Controls 1700 Inventoried Rat_Endogenous_Controls Rat Phosphodiesterase Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gusb

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          beta-glucuronidase activity
          receptor binding
          protein domain specific binding
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P116844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82697 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073004 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073004 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P116844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073004 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P428487 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702211891 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96390 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51625 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100126 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702211891 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757986 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367901_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367901_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367901_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367901_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004434.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004423.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004426.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004438.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004427.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004436.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004420.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004421.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004419.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004437.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004430.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004424.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004422.rn.1 TC1200000515.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367901_at - -
          Rat Expression Set 230 1367901_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757986 - -
          Rat Genome U34 Set M13962mRNA#2_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21281849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350544 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53109 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline