Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566665_m1
          See other HDC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hdc
          Gene Name:
          histidine decarboxylase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 119057524 - 119075599 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566665_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hdc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017016.2 NP_058712.2 9 - 10 1118 75
          GenBank mRNA BC128724.1 - 9 - 10 1118 8375507 75
          M29591.1 - 9 - 10 1125 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004087.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hdc

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          decarboxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          histamine metabolic process
          histamine biosynthetic process
          histidine metabolic process
          histidine catabolic process
          catecholamine biosynthetic process
          histidine decarboxylase activity
          amino acid binding
          pyridoxal phosphate binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P122489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107972 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122489 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P122489 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P573296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32355 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849522 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370491_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370491_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370491_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370491_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031643.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031653.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031644.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031648.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031637.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031641.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031646.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031636.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031651.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031638.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031639.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031649.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031650.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031652.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031645.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031642.rn.1 TC0300004087.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370491_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370491_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849522 - -
          Rat Genome U34 Set M38759_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21628469 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352199 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56909 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline