Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566673_m1
          See other HGF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hgf
          Gene Name:
          hepatocyte growth factor
          Gene Aliases:
          HPTA
          Chromosome Location:
          Chr.4: 15435460 - 15505378 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566673_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hgf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017017.2 NP_058713.1 17 - 18 2162 139
          XM_006235979.2 XP_006236041.1 17 - 18 2242 139
          GenBank mRNA D90102.1 - 17 - 18 2162 139
          X54400.1 - 17 - 18 2061 139

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002268.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hgf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          cell morphogenesis
          liver development
          proteolysis
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          hyaluronan metabolic process
          positive regulation of cell migration
          organ regeneration
          positive regulation of myelination
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of angiogenesis
          hepatocyte growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive chemotaxis
          myoblast proliferation
          cell chemotaxis
          regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis by mesenchymal-epithelial signaling
          positive regulation of neuron projection regeneration
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of hydrogen peroxide-mediated programmed cell death
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          serine-type endopeptidase activity
          growth factor activity
          chemoattractant activity
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P367525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153143 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P367525 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P367525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P367525 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P367525 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97820 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93660 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53716 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26958 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860351 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387701_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387701_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387701_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387701_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400016117.rn.1 TC0400002268.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400016116.rn.1 TC0400002268.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387701_at - -
          Rat Expression Set 230 1387701_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860351 - -
          Rat Genome U34 Set D90102_s_at - -
          Rat Genome U34 Set E03190cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X54400_r_at - -
          Rat Genome U34 Set D90102_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21885348 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353832 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62971 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline