Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566835_m1
          See other PMP22 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pmp22
          Gene Name:
          peripheral myelin protein 22
          Gene Aliases:
          Gas-3
          Chromosome Location:
          Chr.10: 49538588 - 49568583 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566835_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pmp22
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017037.1 NP_058733.1 4 - 5 521 61
          XM_006246584.2 XP_006246646.1 4 - 5 519 61
          XM_006246585.2 XP_006246647.1 4 - 5 528 61
          GenBank mRNA M69139.1 - 4 - 5 437 61
          S55427.1 - 4 - 5 437 61
          X62431.1 - 4 - 5 521 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000824.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pmp22

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          cell cycle arrest
          peripheral nervous system development
          cell death
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of neuron projection development
          cell differentiation
          bleb assembly
          myelin assembly
          myelination

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P353515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173097 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P353515 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P353515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P353515 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P353515 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79569 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22162 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13183 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734384 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10734382 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370247_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370504_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370504_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370247_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370247_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370247_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370504_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370504_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000006957.rn.1 TC1000000824.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000006958.rn.1 TC1000000824.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370247_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370247_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370504_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370504_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734382 - -
          Rat Genome U34 Set S55427_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924909_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21426006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373876 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54050 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline