Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00566894_m1
          See other SLC10A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc10a1
          Gene Name:
          solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 1
          Gene Aliases:
          Ntcp, Ntcp1, SBACT
          Chromosome Location:
          Chr.6: 104617730 - 104631355 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00566894_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc10a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017047.1 NP_058743.1 1 - 2 475 63
          GenBank mRNA BC091152.1 - 1 - 2 425 7370832 63
          FQ218559.1 - 1 - 2 437 63
          M77479.1 - 1 - 2 475 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002788.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc10a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          bile acid and bile salt transport
          transmembrane transport
          bile acid:sodium symporter activity
          bile acid transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P477732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142116 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P477732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P477732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P477732 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P477732 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700965502 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33514 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69118 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3660 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700965502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890942 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368609_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368609_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368609_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368609_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019663.rn.1 TC0600002788.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019664.rn.1 TC0600002788.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019665.rn.1 TC0600002788.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368609_at - -
          Rat Expression Set 230 1368609_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890942 - -
          Rat Genome U34 Set M77479_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21537603 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362567 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53103 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline