Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00567053_m1
          See other LAMP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lamp2
          Gene Name:
          lysosomal-associated membrane protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 124722628 - 124766075 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00567053_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lamp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017068.2 NP_058764.2 7 - 8 1036 92
          XM_006257486.2 XP_006257548.1 7 - 8 1067 92
          GenBank mRNA BC061990.1 - 7 - 8 1036 5599402 92
          D90211.1 - 7 - 8 1020 92
          FQ211284.1 - 7 - 8 1037 92
          M32016.1 - 6 - 7 874 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002376.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lamp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein stabilization
          molecular_function
          enzyme binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P196291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138342 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P196291 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P196291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P196291 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196291 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700274670 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52928 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700274670 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931919 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370010_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370010_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370010_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370010_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014903.rn.1 TC0X00002376.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370010_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370010_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931919 - -
          Rat Genome U34 Set M32016_at - -
          Rat Genome U34 Set D90211_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965284_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22115097 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358259 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52067 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline