Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00567162_m1
          See other CD1D1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd1d1
          Gene Name:
          CD1d1 molecule
          Gene Aliases:
          Cd1, Cd1d
          Chromosome Location:
          Chr.2: 186330298 - 186333805 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00567162_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd1d1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017079.1 NP_058775.1 4 - 5 987 114
          GenBank mRNA D26439.2 - 4 - 5 987 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003998.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd1d1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          immune response
          antigen processing and presentation
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of macrophage activation
          positive thymic T cell selection
          positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          innate immune response
          positive regulation of interleukin-4 biosynthetic process
          antigen processing and presentation, endogenous lipid antigen via MHC class Ib
          antigen processing and presentation, exogenous lipid antigen via MHC class Ib
          regulation of immune response
          positive regulation of NK T cell activation
          positive regulation of NK T cell differentiation
          beta-2-microglobulin binding
          lipid antigen binding
          endogenous lipid antigen binding
          exogenous lipid antigen binding
          histone binding
          T cell receptor binding
          cell adhesion molecule binding
          lipopeptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P773816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142745 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P773816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P773816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P773816 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P773816 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700545024 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38135 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700545024 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10824115 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368593_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368593_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368593_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368593_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026896.rn.1 TC0200003998.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026895.rn.1 TC0200003998.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026898.rn.1 TC0200003998.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026897.rn.1 TC0200003998.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368593_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368593_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824115 - -
          Rat Genome U34 Set D26439_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21071405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362642 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59313 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline