Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00567777_m1
          See other SERPINH1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpinh1
          Gene Name:
          serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1)
          Gene Aliases:
          Cbp2, Serpinh2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 164301010 - 164308306 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00567777_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpinh1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017173.1 NP_058869.1 2 - 3 740 76
          GenBank mRNA BC086529.1 - 1 - 2 631 7303866 76
          M69246.1 - 2 - 3 740 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006114.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpinh1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chondrocyte development involved in endochondral bone morphogenesis
          negative regulation of endopeptidase activity
          collagen fibril organization
          collagen biosynthetic process
          protein maturation
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          collagen binding
          poly(A) RNA binding
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P063623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118678 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P063623 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P063623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P063623 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P322497 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96856 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723884 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371310_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369009_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371310_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369009_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371310_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369009_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371310_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369009_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048522.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048520.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048521.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048518.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048519.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048523.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048526.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048524.rn.1 TC0100006114.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369009_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369009_at - -
          Rat Expression Set 230 1371310_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1371310_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723884 - -
          Rat Genome U34 Set M69246_at - -
          Rat Genome U34 Set M69246_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22213704 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356806 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68169 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline