Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00567782_m1
          See other PLA2G5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pla2g5
          Gene Name:
          phospholipase A2, group V
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 157247608 - 157288716 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00567782_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pla2g5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017174.1 NP_058870.1 3 - 4 406 73
          XM_006239139.2 XP_006239201.1 4 - 5 1205 73
          XM_006239140.2 XP_006239202.1 4 - 5 1784 73
          XM_006239141.2 XP_006239203.1 3 - 4 328 73
          XM_008764209.1 XP_008762431.1 5 - 6 1319 73
          XM_008764210.1 XP_008762432.1 3 - 4 2426 73
          XM_008764211.1 XP_008762433.1 2 - 3 441 73
          GenBank mRNA AY651028.1 - 3 - 4 273 73
          BC085745.1 - 3 - 4 431 7192819 73
          U03763.1 - 3 - 4 406 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003911.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation 1700 Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pla2g5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phospholipid metabolic process
          platelet activating factor biosynthetic process
          lipid catabolic process
          leukotriene biosynthetic process
          response to cytokine
          arachidonic acid secretion
          response to cAMP
          phospholipase A2 activity
          receptor binding
          calcium ion binding
          heparin binding
          calcium-dependent phospholipase A2 activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P549075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15996 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549075 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P549075 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549075 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P452300 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66025 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41593 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8680 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880872 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370068_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370068_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370068_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370068_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029387.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029393.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029388.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029389.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029391.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029399.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029385.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029392.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029390.rn.1 TC0500003911.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370068_at - -
          Rat Expression Set 230 1370068_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880872 - -
          Rat Genome U34 Set U03763UTR#1_at - -
          Rat Genome U34 Set U03763UTR#1_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U03763cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176489_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21816576 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362771 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58717 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline