Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00568207_m1
          See other PADI3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Padi3
          Gene Name:
          peptidyl arginine deiminase, type III
          Gene Aliases:
          Pdi3
          Chromosome Location:
          Chr.5: 159309000 - 159336429 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00568207_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Padi3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017230.2 NP_058926.1 13 - 14 1599 89
          GenBank mRNA D88034.1 - 13 - 14 1600 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003943.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Padi3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein citrullination
          arginine deiminase pathway
          protein-arginine deiminase activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108180 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11871 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11871 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11871 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103765 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97163 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880977 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387562_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387562_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387562_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387562_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500029702.rn.1 TC0500003943.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387562_at - -
          Rat Expression Set 230 1387562_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880977 - -
          Rat Genome U34 Set D88034_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D88034_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20738934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364686 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52505 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline