Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00568434_m1
          See other ESYT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Esyt1
          Gene Name:
          extended synaptotagmin-like protein 1
          Gene Aliases:
          Fam62a, Mbc2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2924216 - 2941213 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00568434_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Esyt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017249.2 NP_058945.2 22 - 23 2646 75
          GenBank mRNA AF099138.1 - 22 - 23 2591 75
          BC101857.1 - 22 - 23 2646 7937926 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001998.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Esyt1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid transport
          phospholipid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P393580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30855 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P393580 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P393580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P393580 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P393580 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700886823 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42601 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700886823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10899793 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368927_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368927_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368927_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368927_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700015585.rn.1 TC0700001998.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368927_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368927_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899793 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103092_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21558315 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351729 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68691 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline