Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00568656_m1
          See other AP1B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ap1b1
          Gene Name:
          adaptor-related protein complex 1, beta 1 subunit
          Gene Aliases:
          Adtb1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 85250044 - 85281632 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00568656_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ap1b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017277.1 NP_058973.1 10 - 11 1481 69
          GenBank mRNA M77245.1 - 10 - 11 1481 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000918.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ap1b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          vesicle-mediated transport
          clathrin coat assembly
          protein transporter activity
          protein kinase binding
          clathrin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P040980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112363 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P040980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P040980 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P116316 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700254996 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104035 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71014 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700254996 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10773922 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367872_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367872_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367872_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367872_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400006661.rn.1 TC1400000918.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367872_at - -
          Rat Expression Set 230 1367872_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773922 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI028975_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M77245_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21000728 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368063 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49387 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline