Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00569683_m1
          See other MSTN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mstn
          Gene Name:
          myostatin
          Gene Aliases:
          Gdf8
          Chromosome Location:
          Chr.9: 53310977 - 53315804 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00569683_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mstn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019151.1 NP_062024.1 1 - 2 373 67
          GenBank mRNA AF019624.1 - 1 - 2 373 67
          FQ224469.1 - 497 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001933.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mstn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          response to heat
          response to gravity
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          skeletal muscle atrophy
          negative regulation of muscle hypertrophy
          response to muscle activity
          ovulation cycle process
          response to testosterone
          regulation of apoptotic process
          skeletal muscle tissue regeneration
          regulation of MAPK cascade
          response to estrogen
          response to ethanol
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          cell development
          negative regulation of skeletal muscle tissue growth
          response to glucocorticoid
          response to electrical stimulus
          SMAD protein signal transduction
          cellular response to dexamethasone stimulus
          negative regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation
          negative regulation of satellite cell differentiation
          negative regulation of myoblast proliferation
          molecular_function
          receptor binding
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          growth factor activity
          heparin binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581611 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11952 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11952 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11952 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34245 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10927805 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369550_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369550_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369550_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369550_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015901.rn.1 TC0900001933.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900015902.rn.1 TC0900001933.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369550_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369550_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927805 - -
          Rat Genome U34 Set AF019624_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21137355 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354637 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61045 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Presence, actions, and regulation of myostatin in rat uterus and myometrial cells.
          Authors
          Ciarmela P, Wiater E, Smith SM, Vale W
          Journal
          Endocrinology - Page No 906 (Sun Feb 01 00:00:00 EST 2009)
          Volume (Year)
          150 (2009)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline