Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00569909_m1
          See other SOX10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sox10
          Gene Name:
          SRY (sex determining region Y)-box 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 120393254 - 120403523 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00569909_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sox10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019193.2 NP_062066.1 4 - 5 1280 114
          GenBank mRNA AJ001029.1 - 4 - 5 1281 114
          BC062067.1 - 3 - 4 992 5599259 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003488.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sox10

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          neural crest cell migration
          positive regulation of neuroblast proliferation
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          peripheral nervous system development
          positive regulation of gliogenesis
          cell differentiation
          melanocyte differentiation
          lacrimal gland development
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell development
          cell maturation
          enteric nervous system development
          digestive tract morphogenesis
          developmental growth
          oligodendrocyte differentiation
          stem cell differentiation
          morphogenesis of a branching epithelium
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          transcription factor binding
          identical protein binding
          transcription regulatory region DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P447394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58250 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P447394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P447394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P447394 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P447394 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701744690 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31284 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701744690 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905382 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905378 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391699_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368439_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391699_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368439_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368439_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368439_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700027376.rn.1 TC0700003488.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368439_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368439_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905378 - -
          Rat Genome U34 Set AJ001029_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ001029_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21723800 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366090 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53973 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline