Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570087_m1
          See other AES GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aes
          Gene Name:
          amino-terminal enhancer of split
          Gene Aliases:
          Grg, Grg-5
          Chromosome Location:
          Chr.7: 11012843 - 11018156 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570087_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aes
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019220.1 NP_062093.1 4 - 5 387 70
          GenBank mRNA BC101855.1 - 352 7933368 70
          L14462.1 - 4 - 5 387 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002100.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Wnt Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aes

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          skeletal system development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of gene expression
          Wnt signaling pathway
          cellular response to extracellular stimulus
          negative regulation of protein binding
          regulation of growth
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of response to cytokine stimulus
          response to interleukin-1
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of anoikis
          transcription corepressor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P157652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P157652 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P157652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P157652 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P157652 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11981 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10900186 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375717_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387861_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387861_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378067_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375717_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378067_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387861_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375717_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375717_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378067_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378067_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387861_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700016279.rn.1 TC0700002100.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387861_at - -
          Rat Expression Set 230 1387861_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375717_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375717_at - -
          Rat Expression Set 230 1378067_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378067_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900186 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875427_at - -
          Rat Genome U34 Set L14462_g_at - -
          Rat Genome U34 Set L14462_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875427_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964757_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21762359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361223 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53543 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline