Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570117_m1
          See other RGS9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rgs9
          Gene Name:
          regulator of G-protein signaling 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 97509971 - 97582188 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570117_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rgs9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019224.2 NP_062097.1 17 - 18 1527 80
          GenBank mRNA AB019145.1 - 17 - 18 1527 80
          AF038006.1 - 8 - 9 853 80
          AF071475.1 - 17 - 18 1523 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004020.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rgs9

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          dopamine receptor signaling pathway
          nervous system development
          visual perception
          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          intracellular signal transduction
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of GTPase activity
          response to estrogen
          signal transducer activity
          GTPase activator activity
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96223 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11983 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11983 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11983 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4580 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3137 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18311 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748498 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368500_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368500_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368500_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368500_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000036434.rn.1 TC1000004020.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368500_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368500_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748498 - -
          Rat Genome U34 Set AB019145_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21577759 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040239 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69211 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline