Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570323_m1
          See other FDFT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fdft1
          Gene Name:
          farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 46339248 - 46367302 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570323_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fdft1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019238.2 NP_062111.1 3 - 4 459 98
          XM_008770746.1 XP_008768968.1 2 - 3 3106 98
          GenBank mRNA BC081810.1 - 3 - 4 459 7188993 98
          FQ213323.1 - 3 - 4 442 98
          FQ219372.1 - 3 - 4 428 98
          M95591.1 - 3 - 4 477 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001905.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fdft1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cholesterol biosynthetic process
          isoprenoid biosynthetic process
          farnesyl diphosphate metabolic process
          oxidation-reduction process
          farnesyl-diphosphate farnesyltransferase activity
          oxidoreductase activity
          squalene synthase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106831 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073078 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073078 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P358492 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701257269 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50837 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47946 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24190 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701257269 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10784454 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389906_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367839_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389906_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367839_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389906_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367839_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389906_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367839_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012892.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012901.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012894.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012895.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012897.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012898.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012896.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012900.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012903.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012893.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012899.rn.1 TC1500001905.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389906_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389906_at - -
          Rat Expression Set 230 1367839_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367839_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784454 - -
          Rat Genome U34 Set M95591_at - -
          Rat Genome U34 Set M95591_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_H33426_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_H33426_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859392_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176781_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229016_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21713401 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358542 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52686 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline