Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570356_m1
          See other PTGFRN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptgfrn
          Gene Name:
          prostaglandin F2 receptor inhibitor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 203423143 - 203494391 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570356_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptgfrn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019243.1 NP_062116.1 3 - 4 877 83
          GenBank mRNA U26595.1 - 3 - 4 877 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004327.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ptgfrn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of translation
          lipid particle organization
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1034375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115891 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1034375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1034375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1034375 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1034375 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701879785 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93462 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65664 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15710 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78459 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701879785 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825453 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367986_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367986_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367986_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367986_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029762.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029772.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029760.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029761.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029765.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029766.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029763.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029764.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029767.rn.1 TC0200004327.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367986_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367986_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825453 - -
          Rat Genome U34 Set U26595_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145502_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21616144 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353023 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70332 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline