Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570472_m1
          See other C1QBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C1qbp
          Gene Name:
          complement component 1, q subcomponent binding protein
          Gene Aliases:
          Habp1, gC1qR
          Chromosome Location:
          Chr.10: 57613876 - 57618527 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570472_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C1qbp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019259.2 NP_062132.2 3 - 4 476 87
          GenBank mRNA AJ001102.1 - 3 - 4 517 87
          BC070510.1 - 3 - 4 476 7100505 87
          FQ212622.1 - 3 - 4 501 87
          FQ214537.1 - 3 - 4 526 87
          FQ219796.1 - 3 - 4 499 87
          FQ220621.1 - 3 - 4 519 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003147.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene C1qbp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          mRNA processing
          apoptotic process
          immune response
          complement activation, classical pathway
          RNA splicing
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          regulation of complement activation
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of interleukin-12 production
          negative regulation of MDA-5 signaling pathway
          negative regulation of RIG-I signaling pathway
          mature ribosome assembly
          positive regulation of apoptotic process
          innate immune response
          positive regulation of cell adhesion
          negative regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          negative regulation of defense response to virus
          positive regulation of protein kinase B signaling
          positive regulation of mitochondrial translation
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of trophoblast cell migration
          positive regulation of dendritic cell chemotaxis
          complement component C1q binding
          transcription corepressor activity
          mRNA binding
          protein kinase C binding
          protein binding
          hyaluronic acid binding
          transcription factor binding
          kininogen binding
          adrenergic receptor binding
          mitochondrial ribosome binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P023152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141207 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023152 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P023152 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P811559 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149199 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86232 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744568 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398784_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398784_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398784_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398784_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028343.rn.1 TC1000003147.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398784_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398784_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744568 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178135_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20943937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367456 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68604 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline