Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570613_m1
          See other EXOC6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Exoc6
          Gene Name:
          exocyst complex component 6
          Gene Aliases:
          Sec15, Sec15l1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 256211867 - 256369318 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570613_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Exoc6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019277.2 NP_062150.2 19 - 20 2139 85
          XM_008760373.1 XP_008758595.1 19 - 20 2193 85
          XM_008760374.1 XP_008758596.1 19 - 20 3942 85
          XM_008760375.1 XP_008758597.1 19 - 20 2206 85
          XM_008760376.1 XP_008758598.1 15 - 16 1730 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003555.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Exoc6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          vesicle docking involved in exocytosis
          protein transport
          erythrocyte differentiation

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P401515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 893 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P401515 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P401515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P401515 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P401515 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P501191 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P401511 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72879 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47456 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101449 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72811 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729906 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387369_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387369_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387369_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387369_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100028850.rn.1 TC0100003555.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387369_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387369_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729906 - -
          Rat Genome U34 Set AF032668_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21141288 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349112 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53905 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline