Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570644_m1
          See other ADCY4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adcy4
          Gene Name:
          adenylate cyclase 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 34453921 - 34469776 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570644_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adcy4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019285.2 NP_062158.2 11 - 12 1670 108
          GenBank mRNA BC081813.1 - 11 - 12 1670 7125413 108
          FQ223268.1 - 10 - 11 1798 108
          FQ223451.1 - 10 - 11 1798 108
          M80633.1 - 11 - 12 1636 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001725.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adcy4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cAMP biosynthetic process
          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          intracellular signal transduction
          nucleotide binding
          adenylate cyclase activity
          ATP binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P111816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142511 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P111816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P111816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P111816 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P111816 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701274850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33063 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701274850 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783933 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368370_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368370_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368370_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368370_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011303.rn.1 TC1500001725.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368370_at - -
          Rat Expression Set 230 1368370_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783933 - -
          Rat Genome U34 Set M80633_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22016841 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358403 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53517 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline