Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00570910_m1
          See other KCNN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnn2
          Gene Name:
          potassium channel, calcium activated intermediate/small conductance subfamily N alpha, member 2
          Gene Aliases:
          KCa2.2
          Chromosome Location:
          Chr.18: 39331893 - 39479574 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00570910_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnn2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019314.1 NP_062187.1 7 - 8 1458 122
          XM_006254682.2 XP_006254744.1 8 - 9 3020 122
          XM_006254683.2 XP_006254745.1 9 - 10 4093 122
          GenBank mRNA JN857942.1 - 8 - 9 1467 122
          U69882.1 - 7 - 8 1458 122

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000445.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kcnn2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ion transport
          potassium ion transport
          ion transmembrane transport
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          potassium ion transmembrane transport
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          ion channel activity
          protein binding
          calmodulin binding
          calcium-activated potassium channel activity
          small conductance calcium-activated potassium channel activity
          protein homodimerization activity
          alpha-actinin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18353 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12019 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12019 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12019 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50951 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69283 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104502 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72831 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74713 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11939 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85523 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10801520 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370111_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370111_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370111_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370111_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800003320.rn.1 TC1800000445.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370111_at - -
          Rat Expression Set 230 1370111_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801520 - -
          Rat Genome U34 Set U69882_at - -
          Rat Genome U34 Set U69882_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21607380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354799 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59056 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline