Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571047_m1
          See other RGS5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rgs5
          Gene Name:
          regulator of G-protein signaling 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 87966820 - 88002831 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571047_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rgs5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019341.1 NP_062214.1 2 - 3 156 103
          GenBank mRNA AF241259.1 - 2 - 3 156 103
          EF568934.1 - 2 - 3 220 103
          FQ234716.1 - 2 - 3 273 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000726.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rgs5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of GTPase activity
          negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          GTPase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97856 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12029 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12029 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12029 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57454 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57145 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46303 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11822 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10765437 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369957_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369957_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393167_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393167_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369957_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369957_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300005050.rn.1 TC1300000726.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300005052.rn.1 TC1300000726.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300005049.rn.1 TC1300000726.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300005053.rn.1 TC1300000726.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300005051.rn.1 TC1300000726.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369957_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369957_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10765437 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229727_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21474667 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370034 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50225 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline