Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571124_m1
          See other SLK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slk
          Gene Name:
          STE20-like kinase
          Gene Aliases:
          Stk2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 267359769 - 267415735 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571124_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019349.2 NP_062222.2 17 - 18 3633 102
          XM_006231558.2 XP_006231620.1 18 - 19 3764 102
          XM_008760447.1 XP_008758669.1 19 - 20 5023 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003775.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slk

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          apoptotic process
          signal transduction by protein phosphorylation
          positive regulation of histone phosphorylation
          intracellular signal transduction
          positive regulation of apoptotic process
          protein autophosphorylation
          cellular response to tumor necrosis factor
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P381906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115512 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P381906 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P381906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P381906 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P381906 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98865 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4788 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74902 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715962 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384965_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380323_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394205_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369037_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380323_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384965_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373616_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394205_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369037_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373616_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384965_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369037_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373616_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384965_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373616_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369037_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030834.rn.1 TC0100003775.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030835.rn.1 TC0100003775.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369037_at - -
          Rat Expression Set 230 1373616_at - -
          Rat Expression Set 230 1373616_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369037_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394205_at - -
          Rat Expression Set 230 1394205_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380323_at - -
          Rat Expression Set 230 1384965_at - -
          Rat Expression Set 230 1380323_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384965_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715962 - -
          Rat Genome U34 Set rc_H31623_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AB003357_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926138_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955942_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029638_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21574843 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline