Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571351_m1
          See other PDYN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdyn
          Gene Name:
          prodynorphin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 122194329 - 122206671 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571351_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdyn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019374.3 NP_062247.2 3 - 4 373 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004153.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdyn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          neuropeptide

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuropeptide signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          regulation of neurotransmitter secretion
          opioid peptide activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P476915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61392 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P476915 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P476915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P476915 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P476915 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849857 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383294_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369882_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369882_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383294_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383294_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383294_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369882_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369882_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300032272.rn.1 TC0300004153.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369882_at - -
          Rat Expression Set 230 1369882_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383294_at - -
          Rat Expression Set 230 1383294_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849857 - -
          Rat Genome U34 Set M32783cds_i_at - -
          Rat Genome U34 Set M10088cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M10088cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21173569 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358069 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55976 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline