Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571408_m1
          See other NPTN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nptn
          Gene Name:
          neuroplastin
          Gene Aliases:
          Sdfr1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 63379063 - 63445693 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571408_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nptn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019380.1 NP_062253.1 4 - 5 845 68
          XM_006243172.2 XP_006243234.1 4 - 5 858 68
          XM_006243174.2 XP_006243236.1 3 - 4 519 68
          XM_008766330.1 XP_008764552.1 3 - 4 519 68
          GenBank mRNA BC070947.1 - 3 - 4 375 7103647 68
          X99337.1 - 3 - 4 548 68
          X99338.1 - 4 - 5 845 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000828.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nptn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of protein phosphorylation
          homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of neuron projection development
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of cell adhesion
          positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          long-term synaptic potentiation
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          type 1 fibroblast growth factor receptor binding
          ATP binding
          cell adhesion molecule binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P077723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135848 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039328 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P039328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P077723 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P510662 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P510659 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12047 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700244763 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37948 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9030 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24316 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86994 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700244763 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910463 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387016_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387016_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387016_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387016_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005744.rn.1 TC0800000828.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387016_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387016_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910463 - -
          Rat Genome U34 Set X99337cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X99338cds_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172012_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20728503 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373500 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69379 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline