Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571425_m1
          See other SCAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scaf1
          Gene Name:
          SR-related CTD-associated factor 1
          Gene Aliases:
          Sr-a1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 100997724 - 101011563 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571425_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scaf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019384.1 NP_062257.1 3 - 4 326 86
          XM_008759409.1 XP_008757631.1 6 - 7 1289 86
          XM_008759410.1 XP_008757632.1 6 - 7 2366 86
          XM_008759411.1 XP_008757633.1 6 - 7 1236 86
          GenBank mRNA U49056.1 - 3 - 4 326 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005369.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Scaf1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein RNA processing factor RNA splicing factor nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          mRNA processing
          RNA splicing
          RNA binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P102326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102326 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P102326 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12049 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701914676 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702151471 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99770 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702151471 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701293128 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701914676 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10721606 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367984_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367984_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367984_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367984_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100043583.rn.1 TC0100005369.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367984_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367984_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721606 - -
          Rat Genome U34 Set U49056_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21434201 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351179 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69734 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline