Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571453_m1
          See other HGS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hgs
          Gene Name:
          hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate
          Gene Aliases:
          Hrs
          Chromosome Location:
          Chr.10: 109638957 - 109657460 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571453_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hgs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019387.2 NP_062260.2 18 - 19 1890 119
          XM_006247908.2 XP_006247970.1 18 - 19 2071 119
          XM_006247909.2 XP_006247971.1 18 - 19 2068 119
          GenBank mRNA AB002811.1 - 18 - 19 1896 119
          AF036344.1 - 18 - 19 1926 119
          BC083561.1 - 18 - 19 1890 7133877 119
          U87863.1 - 18 - 19 1869 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002075.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hgs

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting to lysosome
          endosome to lysosome transport
          membrane invagination
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of JAK-STAT cascade
          protein localization to membrane
          positive regulation of exosomal secretion
          protein binding
          protein domain specific binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P133870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156880 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133870 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P133870 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P118805 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700504568 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701334887 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20032 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26219 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701334887 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700504568 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10740141 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367840_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367840_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367840_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367840_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000018763.rn.1 TC1000002075.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367840_at - -
          Rat Expression Set 230 1367840_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740141 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21579171 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040100 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58080 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline