Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571467_m1
          See other ZFP386 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp386
          Gene Name:
          zinc finger protein 386 (Kruppel-like)
          Gene Aliases:
          Kzf1, Znf386
          Chromosome Location:
          Chr.6: 143901242 - 143918714 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571467_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp386
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019620.2 NP_062566.2 2 - 3 221 79
          GenBank mRNA BC078841.1 - 2 - 3 220 7115131 79
          U67082.1 - 2 - 3 210 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001676.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp386

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spermatogenesis
          negative regulation of transcription involved in meiotic cell cycle
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P041842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37234 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041842 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P041842 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P646241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10887669 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368712_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368712_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368712_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368712_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600011902.rn.1 TC0600001676.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600011903.rn.1 TC0600001676.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368712_at - -
          Rat Expression Set 230 1368712_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887669 - -
          Rat Genome U34 Set U67082_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22016522 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354535 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61033 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline