Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571650_g1
          See other NDUFAF3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ndufaf3
          Gene Name:
          NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex I, assembly factor 3
          Gene Aliases:
          RGD708545
          Chromosome Location:
          Chr.8: 117351628 - 117355416 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571650_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ndufaf3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033971.1 NP_001029143.1 4 - 5 1112 88
          NM_020080.2 NP_064465.1 4 - 5 1130 88
          XM_006243845.2 XP_006243907.1 5 - 6 2612 88
          GenBank mRNA BC079306.1 - 4 - 5 864 7134644 88
          FQ216095.1 - 4 - 5 481 88
          FQ223486.1 - 3 - 4 558 88
          FQ233128.1 - 3 - 4 557 88
          U95160.1 - 4 - 5 466 88
          U95161.1 - 4 - 5 532 88
          U95162.1 - 3 - 4 636 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003380.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ndufaf3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          mitochondrial respiratory chain complex I assembly

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P096307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264423 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P096307 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P096307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P096307 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196424 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10920301 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368230_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368230_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368230_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368230_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027489.rn.1 TC0800003380.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027488.rn.1 TC0800003380.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800027490.rn.1 TC0800003380.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368230_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368230_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920301 - -
          Rat Genome U34 Set U95162_at - -
          Rat Genome U34 Set U95161_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171562_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21813677 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370444 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68250 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline