Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571654_m1
          See other CD86 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd86
          Gene Name:
          CD86 molecule
          Gene Aliases:
          B7-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 67060302 - 67118455 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571654_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd86
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020081.1 NP_064466.1 5 - 6 851 96
          XM_006248399.2 XP_006248461.1 5 - 6 1218 96
          XM_006248400.1 XP_006248462.1 4 - 5 827 96
          GenBank mRNA D50558.1 - 5 - 6 851 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100000676.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd86

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to yeast
          toll-like receptor signaling pathway
          T cell proliferation involved in immune response
          negative regulation of T cell anergy
          aging
          response to lipopolysaccharide
          response to interferon-gamma
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of activated T cell proliferation
          B cell activation
          response to drug
          myeloid dendritic cell differentiation
          defense response to virus
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to metal ion
          cellular response to cytokine stimulus
          receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P222166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177493 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222166 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P222166 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P222166 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89831 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57731 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10754384 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377943_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377943_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387627_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387627_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377943_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387627_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387627_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377943_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100003667.rn.1 TC1100000676.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387627_at - -
          Rat Expression Set 230 1387627_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754384 - -
          Rat Genome U34 Set D50558_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D50558_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20859459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374614 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70347 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline