Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00571978_m1
          See other MPP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mpp4
          Gene Name:
          membrane protein, palmitoylated 4 (MAGUK p55 subfamily member 4)
          Gene Aliases:
          Dlg6
          Chromosome Location:
          Chr.9: 65917917 - 65961267 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00571978_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mpp4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021265.3 NP_067088.2 17 - 18 1375 72
          XM_006245011.2 XP_006245073.1 18 - 19 2662 72
          XM_008767130.1 XP_008765352.1 17 - 18 2641 72
          XM_008767131.1 XP_008765353.1 19 - 20 1802 72
          XM_008767132.1 XP_008765354.1 20 - 21 1688 72
          XM_008767133.1 XP_008765355.1 16 - 17 1257 72
          GenBank mRNA AB030499.1 - 11 - 12 1192 72
          AB030500.1 - 12 - 13 1246 72
          AB030501.1 - 11 - 12 1192 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900002039.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mpp4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein localization to synapse
          receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P151393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P764365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137019 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P764365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P764365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P764365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P151393 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P764365 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48634 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100222 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928384 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928382 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10928367 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369260_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369260_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369260_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369260_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016910.rn.1 TC0900002039.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369260_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369260_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928367 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22109799 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372722 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58699 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline