Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572117_m1
          See other MB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mb
          Gene Name:
          myoglobin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 118101633 - 118108864 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572117_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021588.2 NP_067599.1 2 - 3 341 88
          GenBank mRNA AF197916.1 - 2 - 3 314 88
          BC070511.1 - 2 - 3 341 7103504 88
          FQ214690.1 - 2 - 3 373 88
          FQ214898.1 - 2 - 3 372 88
          FQ214986.1 - 2 - 3 373 88
          FQ215026.1 - 2 - 3 373 88
          FQ215032.1 - 2 - 3 372 88
          FQ215043.1 - 2 - 3 372 88
          FQ215217.1 - 2 - 3 371 88
          FQ215441.1 - 2 - 3 372 88
          FQ215511.1 - 2 - 3 371 88
          FQ215553.1 - 2 - 3 372 88
          FQ215564.1 - 2 - 3 371 88
          FQ215642.1 - 2 - 3 382 88
          FQ215802.1 - 2 - 3 373 88
          FQ215880.1 - 2 - 3 373 88
          FQ216001.1 - 2 - 3 371 88
          FQ216029.1 - 2 - 3 370 88
          FQ216127.1 - 2 - 3 370 88
          FQ216280.1 - 2 - 3 379 88
          FQ216299.1 - 2 - 3 373 88
          FQ216306.1 - 2 - 3 374 88
          FQ216335.1 - 2 - 3 373 88
          FQ216380.1 - 2 - 3 372 88
          FQ216443.1 - 2 - 3 371 88
          FQ216504.1 - 2 - 3 372 88
          FQ216709.1 - 2 - 3 372 88
          FQ216731.1 - 2 - 3 371 88
          FQ216841.1 - 2 - 3 88
          FQ217450.1 - 2 - 3 372 88
          FQ217496.1 - 2 - 3 371 88
          FQ218027.1 - 2 - 3 372 88
          FQ223624.1 - 2 - 3 371 88
          FQ223672.1 - 2 - 3 368 88
          FQ223774.1 - 2 - 3 373 88
          FQ223938.1 - 2 - 3 373 88
          FQ224156.1 - 2 - 3 369 88
          FQ224523.1 - 2 - 3 372 88
          FQ224856.1 - 2 - 3 372 88
          FQ224909.1 - 2 - 3 372 88
          FQ224921.1 - 2 - 3 369 88
          FQ224975.1 - 2 - 3 372 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003421.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Hypoxia Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mb

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          heart development
          response to hormone
          oxygen transport
          slow-twitch skeletal muscle fiber contraction
          response to hydrogen peroxide
          enucleate erythrocyte differentiation
          brown fat cell differentiation
          oxygen transporter activity
          iron ion binding
          oxygen binding
          heme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P765066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22817 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P765066 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P765066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P765066 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P765066 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700814465 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37268 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700814465 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905153 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387768_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387768_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387768_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387768_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026762.rn.1 TC0700003421.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387768_at - -
          Rat Expression Set 230 1387768_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905153 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946094_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20944633 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354633 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50865 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline